Principaux documents
PHL85718
Aloe emodin 8-glucoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
1-Hydroxy-3-hydroxymethylanthraquinone 8-glucoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H20O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c3c(ccc2)C(=O)c4c(c(cc(c4)CO)O)C3=O
InChI
1S/C21H20O10/c22-6-8-4-10-14(11(24)5-8)18(27)15-9(16(10)25)2-1-3-12(15)30-21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)31-21/h1-5,13,17,19-24,26,28-29H,6-7H2/t13-,17-,19+,20-,21-/m1/s1
Clé InChI
KIZBWUUJNJEYCM-JNHRPPPUSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable