Principaux documents
PHL84141
Cimicifugic acid F
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(2R,3S)-2-Hydroxy-3-[[(2E)-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-2-[(4-hydroxyphenyl)methyl]butanedioic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H20O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.38
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O([C@@H]([C@](O)(Cc2ccc(cc2)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1cc(c(cc1)OC)O
InChI
1S/C21H20O10/c1-30-16-8-4-12(10-15(16)23)5-9-17(24)31-18(19(25)26)21(29,20(27)28)11-13-2-6-14(22)7-3-13/h2-10,18,22-23,29H,11H2,1H3,(H,25,26)(H,27,28)/b9-5+/t18-,21-/m1/s1
Clé InChI
WBGMKAAMRFEBHK-PZTMCFHLSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable