PHL84098
Phyllalbine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Vanilloyltropine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥85.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1(C2CCC1CC(C2)OC(=O)c3cc(c(cc3)O)OC)C
InChI
1S/C16H21NO4/c1-17-11-4-5-12(17)9-13(8-11)21-16(19)10-3-6-14(18)15(7-10)20-2/h3,6-7,11-13,18H,4-5,8-9H2,1-2H3
Clé InChI
OZKTVDIYALBSMA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3