Principaux documents
PHL84048
Convolidine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Vanilloylnortropine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.32
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N1C2CCC1CC(C2)OC(=O)c3cc(c(cc3)O)OC
InChI
1S/C15H19NO4/c1-19-14-6-9(2-5-13(14)17)15(18)20-12-7-10-3-4-11(8-12)16-10/h2,5-6,10-12,16-17H,3-4,7-8H2,1H3
Clé InChI
GWWGRYGNRKFSSX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3