Principaux documents
PHL83908
Secoxyloganin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Secologanoside 11-methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H24O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@H]([C@H]2C=C)CC(=O)O)C(=O)OC
InChI
1S/C17H24O11/c1-3-7-8(4-11(19)20)9(15(24)25-2)6-26-16(7)28-17-14(23)13(22)12(21)10(5-18)27-17/h3,6-8,10,12-14,16-18,21-23H,1,4-5H2,2H3,(H,19,20)/t7-,8+,10-,12-,13+,14-,16+,17+/m1/s1
Clé InChI
MQLSOVRLZHTATK-PEYNGXJCSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable