Principaux documents
PHL83538
Saikosaponin B1
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H68O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
780.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C)O)O)O)O[C@@H]2[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@@H]2O)CO)O[C@@H]3[C@]([C@H]4[C@@](C5[C@]([C@@]6(C[C@@H]([C@]7(CCC(CC7=C6C=C5)(C)C)CO)O)C)(CC4)C)(CC3)C)(CO)C)O
InChI
1S/C42H68O13/c1-21-29(47)31(49)32(50)35(52-21)55-34-30(48)24(18-43)53-36(33(34)51)54-28-11-12-38(4)25(39(28,5)19-44)10-13-40(6)26(38)9-8-22-23-16-37(2,3)14-15-42(23,20-45)27(46)17-41(22,40)7/h8-9,21,24-36,43-51H,10-20H2,1-7H3/t21-,24-,25-,26?,27+,28+,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36+,38+,39+,40-,41-,42-/m1/s1
Clé InChI
ZXCJHOYFGJUMDY-ASRFRNECSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable