Principaux documents
PHL83533
Quercetin 3-O-β-gentiobioside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Quercetin 3-O-β-gentiobioside, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-gentiobioside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H30O17
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
626.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)O)Oc3[c](c4c([o]c3c5cc(c(cc5)O)O)cc(cc4O)O)=O
Clé InChI
FDRQPMVGJOQVTL-DEFKTLOSSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: primula
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable