Principaux documents
PHL83519
Koenimbine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,11-Dihydro-8-methoxy-3,3,5-trimethylpyrano[3,2-a]carbazole, 8-Methoxy-3,3,5-trimethyl-3,11-dihydro-chromeno[5,6-b]indole, Kenimbine, Koenimbin, NSC 127152
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H19NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.36
Beilstein:
1221655
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
CC1(C)C=CC2=C(C(C)=CC3=C2NC4=C3C=C(OC)C=C4)O1
InChI
1S/C19H19NO2/c1-11-9-15-14-10-12(21-4)5-6-16(14)20-17(15)13-7-8-19(2,3)22-18(11)13/h5-10,20H,1-4H3
Clé InChI
OSERHKINMDLESD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable