Principaux documents
PHL82627
Piperitone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3-Carvomenthenone, 6-Isopropyl-3-methyl-2-cyclohexen-1-one, p-Menth-1-en-3-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (GC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(CCC1C(C)C)=CC1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h6-7,9H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
YSTPAHQEHQSRJD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
182.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83.5 °C - closed cup