Principaux documents
PHL82601
Morin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2′,3,4′,5,7-Pentahydroxy-flavon
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H10O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.24
Numéro C.I. (Colour Index):
75660
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O=C1C(O)=C(C(C(O)=C2)=CC=C2O)OC3=CC(O)=CC(O)=C31
InChI
1S/C15H10O7/c16-6-1-2-8(9(18)3-6)15-14(21)13(20)12-10(19)4-7(17)5-11(12)22-15/h1-5,16-19,21H
Clé InChI
YXOLAZRVSSWPPT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable