Principaux documents
PHL82590
3-Methyl ellagic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3-O-Methylellagic acid, 2,3,7-Trihydroxy-8-methoxy-[1]benzopyrano[5,4,3-cde][1]benzopyran-5,10-dione, 2,7,8-Trihydroxy-3-methoxychromeno[5,4,3-cde]chromene-5,10-dione, Ellagic acid 3-methyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H8O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.22
Beilstein:
1403110
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
COc1c(O)cc2C(=O)Oc3c(O)c(O)cc4C(=O)Oc1c2-c34
InChI
1S/C15H8O8/c1-21-11-7(17)3-5-9-8-4(15(20)23-13(9)11)2-6(16)10(18)12(8)22-14(5)19/h2-3,16-18H,1H3
Clé InChI
FAARLWTXUUQFSN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable