Principaux documents
PHL80899
11-Oxomogroside V
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C60H100O29
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1285.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)[C@@H](O[C@]2([H])O[C@H](CO[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)CC[C@]4([H])C1=CC[C@]5([H])[C@@]4(C)C(C[C@@]6(C)[C@@]5(C)CC[C@]6([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)(C)O)O[C@H]7[C@H](O[C@]8([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable