Principaux documents
PHL80717
(−)-trans-Caryophyllene
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
β-Caryophyllene, trans-(1R,9S)-8-Methylene-4,11,11-trimethylbicyclo[7.2.0]undec-4-ene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H24
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.35
Beilstein:
2044564
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (GC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
pb
262-264 °C (lit.)
Densité
0.902 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CC\C(C)=C\CCC(=C)[C@H]1CC2(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1
Clé InChI
NPNUFJAVOOONJE-GFUGXAQUSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum melissa
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
221.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105.5 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2