Principaux documents
PHL80579
Cyanidin 3-sophoroside chloride
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Cyanidin 3-O-(2-O-β-D-glucopyranosyl)-β-D-glucopyranoside chloride, Cyanidin 3-diglucoside, Sophoroside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H31ClO16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
646.98
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable