PHL23737
Thymoquinone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Thymoquin, 2-Isopropyl-5-methyl-1,4-benzoquinone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
pb
230-232 °C (lit.)
Pf
45-47 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)C1=CC(=O)C(C)=CC1=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-6(2)8-5-9(11)7(3)4-10(8)12/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
KEQHJBNSCLWCAE-UHFFFAOYSA-N