Principaux documents
PHL22469
Elemicin
new
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
NCS 16704
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.25
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Technique(s)
HPLC: suitable
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O(C)c1c(cc(cc1OC)CC=C)OC
InChI
1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-10(13-2)12(15-4)11(8-9)14-3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3
Clé InChI
BPLQKQKXWHCZSS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable