Principaux documents
ERMBF445A
DP23211 Maize (blank)
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please click on the below product number:
ERMBF445A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3