Principaux documents
ERMAD484K
Chicken-Turkey pDNA
ERM®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
clinical
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
For more information please click on the below product number:
ERMAD484K
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1