Principaux documents
96141
Supelco
4-Amino-3-nitrophenol
analytical standard
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-2-nitroaniline
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(NO2)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.12
Beilstein:
2210196
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
98.0% (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
150-154 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(O)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8(10)11/h1-3,9H,7H2
Clé InChI
IQXUIDYRTHQTET-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable