Principaux documents
95659
Supelco
1,7-Octadiene
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CH(CH2)4CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.20
Beilstein:
605288
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pb
114-121 °C (lit.)
Densité
0.746 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C=CCCCCC=C
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
Clé InChI
XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup