Principaux documents
91241
Supelco
3-Hydroxy-2-methylbutyric acid, mixture of isomers
analytical standard
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-2-methylbutanoic acid, Nilic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(C(C)C(C)O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3(4(2)6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8)
Clé InChI
VEXDRERIMPLZLU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable