Principaux documents
843283
TSKgel® SuperQ-5PW (30) Bulk Media
bottle of 25 mL, phase ammonium ion, quaternary, 30 μm particle size
Synonyme(s) :
TSKgel® SuperQ-5PW Bulk Media
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Agence
suitable for USP L23
Gamme de produits
TSKgel®
Forme
slurry
Caractéristiques
counter ion Cl-
Conditionnement
bottle of 25 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 43283
Paramètres
20 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
ammonium ion, quaternary phase
Taille des particules
30 μm
pH de fonctionnement
2-13
Capacité
70 g/L±18 adsorption capacity (BSA)
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
TSKgel SP-5PW media is a strong cation exchanger for biomolecule purification. Its small particle size makes it an excellent choice for polishing and high performance resolution steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl SP-650 resin.
Forme physique
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
103.1 °F
Point d'éclair (°C)
39.5 °C