842168
TSKgel® Butyl-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, C4 (butyl) phase
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
TSKgel® Butyl-NPR HPLC Column, phase C4 (butyl), L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 42168
Paramètres
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
1.5 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
200 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
C4 (butyl) phase
Taille des particules
2.5 μm
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)