Principaux documents
821971
TSKgel® NH2-100 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, amino phase,amine phase
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110501
Nom du produit
TSKgel® NH2-100 Guard Cartridge, phase amine, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 3 μm particle size, pkg of 3 ea
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L8
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 3 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh 21971
Paramètres
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 2 mm
Superficie
450 m2/g
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
amine phase
amino phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
anion exchange
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Description générale
Guard Cartridge for 2mmID TSKgel NH2-100 columns, 3μm, 3pk
Forme physique
Shipped in 85% acetonitrile - 15% water.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Nécessaire, mais non fourni