Principaux documents
821806
TOYOPEARL MegaCap® II SP-550EC Bulk Media
bottle of 1 L, phase sulphonyl, 200 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL MegaCap® II SP-550EC Bulk Media
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Caractéristiques
counter ion Na+
Conditionnement
bottle of 1 L
Fabricant/nom de marque
Tosoh 21806
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
sulphonyl phase
Taille des particules
200 μm
pH de fonctionnement
2-13
Capacité
127.5 g/L±27.5 adsorption capacity (insulin)
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
Toyopearl MegaCap® II SP-550EC resin is a 100 - 300 micron (EC) particle size strong cation exchanger useful for purification of molecules ranging in size from small peptides such as insulin to proteins up to 100kD. It is used for high throughput capture of feedstocks.
Caractéristiques
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forme physique
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Toyopearl MegaCap is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3