819955
TOYOPEARL® SuperButyl-550C Bulk Media
bottle of 25 mL, phase C4 (butyl), 100 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® SuperButyl-550 HIC Bulk Media
About This Item
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 25 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 19955
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
C4 (butyl) phase
Taille des particules
100 μm
pH de fonctionnement
1-13
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Description générale
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3