Principaux documents
819321
TSKgel® SuperAW (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonyme(s) :
Précolonne TSKgel® PW série GFC
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110501
Nom du produit
Colonne de garde TSKgel® SuperAW, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 7 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 19321
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
80 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
3.5 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylate phase
Taille des particules
7 μm
Dimension de pores
mixed
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Guard Column for TSKgel SuperAW2500-4000 columns
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Forme physique
Shipped in water.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation