Principaux documents
818404
TSKgel® G1000HXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Multipore HXL-M guard column
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110501
Nom du produit
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 18404
Paramètres
1.2 mL/min flow rate
60 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
4 cm × 6 mm
Matrice
polymeric particle platform
Groupe de la matrice active
polystyrene-divinylbenzene phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
mixed
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Guard Column for TSKgel MultiporeHxl-M column, 5μm
Forme physique
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation