817994
TSKgel® SuperH4000 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonyme(s) :
TSKgel® SuperH Columns
About This Item
Nom du produit
TSKgel® SuperH4000 HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 3 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L21
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 17994
Paramètres
0.8 mL/min flow rate
140 °C temperature
40 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
polystyrene-divinylbenzene phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
200 Å
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Forme physique
Autres remarques
Informations légales
Colonne analytique
Colonne de garde