Principaux documents
817385
TSKgel® ODS-80Ts (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110501
Nom du produit
TSKgel® ODS-80Ts Guard Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 10 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh ODS-80Ts, 17385
Ampleur du marquage
15% Carbon, monolayer, endcapped
Paramètres
10-100% organic solvent
10-50 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 21.5 mm
Superficie
425 m2/g
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
80 Å
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Guard Column for 21.5mmID TSKgel ODS-80Ts columns
Forme physique
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation