Principaux documents
814703
Résine en vrac TOYOPEARL® Butyl-650 HIC
phase C4 (butyl), bottle of 1 L, 100 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® Butyl-650 HIC Bulk Media
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Description
Clean in place (CIP) (0.5 M NaOH or 0.1 M HCl)
Formulation (72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol)
Phase filter (Butyl)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Caractéristiques
Molecular weight range (Excl. limit: 5,000,000 Da)
Conditionnement
bottle of 1 L
Fabricant/nom de marque
Tosoh 14703
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Groupe de la matrice active
C4 (butyl) phase
Taille des particules
100 μm
Dimension de pores
1000 Å
Plage de pH
1-13
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Description générale
Les résines TOYOPEARL® HIC pour la chromatographie d′interaction hydrophobe présentent les avantages suivants : forte affinité pour les protéines solubles dans l′eau, taux élevé de récupération en termes de masse et d′activité, grande capacité des échantillons : jusqu′à 2-4 fois celle des supports en gel, les fluctuations de concentrations en sel n′altèrent pas le volume du lit, stabilité mécanique jusqu′à 7 kg/cm2 (7 bar/100 psi), stabilité sur une grande plage de pH (2-12), nettoyage sur place avec 0,5 M NaOH, stérilisable en autoclave. La limite d′exclusion de 5 x 106 Da et la grande dimension des pores, 1000 Å, permet la séparation de très grandes protéines par un mécanisme d′interaction hydrophobe, sans effets d′exclusion stérique.
Les résines TOYOPEARL® pour la chromatographie d′interaction hydrophobe présentent les avantages suivants :
  • forte affinité pour les protéines solubles dans l′eau
  • taux élevé de récupération en termes de masse et d′activité
  • grande capacité des échantillons : jusqu′à 2-4 fois celle des supports en gel
  • les fluctuations de concentrations en sel n′altèrent pas le volume du lit
  • stabilité mécanique jusqu′à 7 kg/cm2 (7 bar/100 psi)
  • stabilité sur une grande plage de pH : 2-12
  • nettoyage sur place avec 0,5 M NaOH
  • stérilisable en autoclave
Les milieux TOYOPEARL permettent un taux élevé de récupération des protéines à l′aide de divers éluants aqueux. La limite d′exclusion de 5 x 106 Da et la grande dimension des pores, 1000 Å, permet la séparation de très grandes protéines par un mécanisme d′interaction hydrophobe, sans effets d′exclusion stérique. Produit conditionné en flacon de 100 ml.
Caractéristiques
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forme physique
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Autres remarques
Parmi les ligands HIC proposés par TBL, la résine Toyopearl Butyl-650 présente le deuxième niveau d′hydrophobicité par ordre décroissant. Sa dimension des pores est la plus grande parmi les trois résines butyle proposées. Elle voit ses applications principales dans la séparation des protéines, de leurs isoformes et dans l′élimination des agrégats. Ce produit est typiquement utilisé dans les étapes de purification intermédiaire et de polissage.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3