Principaux documents
814687
TOYOPEARL® HW-55F Bulk Media
phase hydroxylated methacrylate, bottle of 1 L, 45 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® HW-55 Size Exclusion Media
About This Item
Code UNSPSC :
41106500
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 1 L
Fabricant/nom de marque
Tosoh 14687
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylate phase
Taille des particules
45 μm
pH de fonctionnement
2-13
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Toyopearl HW-55 resin is a hydroxylated methacrylic polymer bead for size exclusion chromatography of proteins between 1,000-700,000 Da. It also is the base bead for all Toyopearl "-550" designated products.
Caractéristiques
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forme physique
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
103.1 °F
Point d'éclair (°C)
39.5 °C