814451
TSKgel® Boronate-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 8 mm, m-aminophenyl boronate phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Boronate-5PW HPLC Guardgel Kit
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
TSKgel® Boronate-5PW HPLC Guardgel Kit, phase m-aminophenyl boronate, L × I.D. 1 cm × 8 mm, 20 μm particle size, glass
Matériaux
glass
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 14451
Paramètres
≤20% organic solvent
≤3 M salt concentration
>0 °C temperature
Technique(s)
LPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 8 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
m-aminophenyl boronate phase
Taille des particules
20 μm
pH de fonctionnement
2-9
Capacité
40 μmol/mL, resin adsorption capacity (sorbitol)
Technique de séparation
affinity
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
5 mL packing material, specified in the product description, in an appropriate slurry solvent.
Guardgel Kits to protect glass columns also include:
- column holder
- glass column, 10 mm L x 13 mm OD x 8 mm ID
- 2 external endfittings
- 2 caps with M6 threads
- packing adaptor.
Simple instructions to pack the guard column are included in the shipment.
Informations légales
Colonne de garde