Principaux documents
807994
TOYOPEARL® SP-650C
phase sulfopropyl, bottle of 250 mL, 65 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® SP-650 Cation Exchange Media
About This Item
Code UNSPSC :
12161501
Description
SP-650C
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Caractéristiques
counter ion Na+
Conditionnement
bottle of 250 mL
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
methacrylate
Groupe de la matrice active
sulfopropyl phase
Taille des particules
65 μm
pH de fonctionnement
3-11
Capacité
0.15 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
45 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
55 mg/mL±10 mg/mL binding capacity (lysozyme)
Compatibilité
mode of use strong cation exchange chromatography
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
Toyopearl SP-650 resin is a strong cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed the smaller particle TSKgel SP-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
Caractéristiques
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forme physique
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1