Principaux documents
807652
TSKgel® Phenyl-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, phenyl phase
Synonyme(s) :
KIT TSKGEL PHÉNYL-5PW
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nom du produit
Colonne TSKgel® QC-PAK GFC, phase phenyl, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
Matériaux
PEEK
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh Phenyl-5PW, 07652
Paramètres
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
10-50 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2.5 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
phenyl phase
Taille des particules
20 μm
Dimension de pores
1000 Å
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Description générale
TSKgel Guardgel kits contain:
  • 5 mL Guardgel packing material
  • Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16" exit
  • 2 Replacement frits
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.01" ID
  • Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • All hardware is 316 stainless steel
Forme physique
Shipped in water.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Colonne de garde
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
102.2 °F
Point d'éclair (°C)
39 °C