Principaux documents
807646
TSKgel® QAE-2SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, ammonium ion, quaternary phase
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nom du produit
TSKgel® QAE-2SW Guardgel Kit, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L14
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion H2PO4-
Fabricant/nom de marque
Tosoh 07646
Paramètres
0-100% organic solvent
10-45 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2.5 cm × 6 mm
Matrice
spherical silica
Groupe de la matrice active
ammonium ion, quaternary phase
Taille des particules
5 μm
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
TSKgel Guardgel kits contain:
  • 5 mL Guardgel packing material
  • Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16" exit
  • 2 Replacement frits
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.01" ID
  • Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • all hardware is 316 stainless steel
Forme physique
Shipped in methanol.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation