Principaux documents
78717
Supelco
cis,cis-5,8-Tetradecanedienoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(5Z,8Z)-1-oxo-5,8-tetradecadien-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21D3H34NO4
Poids moléculaire :
370.54
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(CCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C21H37NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4/h9-10,12-13,19H,5-8,11,14-18H2,1-4H3/b10-9-,13-12-/t19-/m1/s1/i2D3
Clé InChI
REUVFPFCXKWJQA-JEWRYSNVSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable