Principaux documents
72646
Supelco
4-Allyloxy-2-hydroxybenzophenone
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH2OC6H3(OH)COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
67-70 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Oc1cc(OCC=C)ccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-2-10-19-13-8-9-14(15(17)11-13)16(18)12-6-4-3-5-7-12/h2-9,11,17H,1,10H2
Clé InChI
GVZIBGFELWPEOC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable