59980-U
Supel™ Carbon LC 2.7µm Capillary Column
column L × I.D. 150 mm × 0.3 mm, pk of 1 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L109
Conditionnement
pk of 1 ea
Technique(s)
HPLC: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Colonne, L × D.I.
150 mm × 0.3 mm
Superficie
155 m2/g
Dimension de pores
200 Å average pore size
Technique de séparation
mixed mode
reversed phase