Principaux documents
59272
Éléments filtrants pour unité de filtration SSI
Precolumn, pore size 2.0 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pkg of 10 ea
Dimension de pores
2.0 μm
Description générale
Choisissez des éléments filtrants de 0.5 ou de 2 microns dans l′unité filtrante haute pression SSI.
Informations légales
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
Pièce de rechange