Principaux documents
58217
Supelco
Kit de colonnes vides pour HPLC
I.D. × O.D. × L 10 mm × 1/2 in. × 25 cm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
D.I. × D.E. × L
10 mm × 1/2 in. × 25 cm
Description générale
Chaque kit de colonne vide contient un tube en acier inoxydable 316 à paroi interne soigneusement polie, deux raccords réducteurs externes sans volume mort (raccords internes pour tubes de DI 10 mm) avec écrous et ferrules adaptés aux tubes de DE 1/16 in., ainsi que deux frittés de 2 microns.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis