581363-U
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 5 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
5.6% Carbon loading
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Colonne, L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Superficie
90 m2/g
Matrice
Fused Core® silica particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
AQ-C18, polar modified bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-9
Technique de séparation
reversed phase