Principaux documents
57645
Boucle d′échantillonnage pour injecteur, modèles 9010, 9125 et 9725
volume 200 μL, PEEK
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Matériaux
PEEK
D.E.
1.6 mm
1/16 in.
Volume
200 μL
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis