575603-U
Discovery® DSC-18 96-well solid phase extraction (SPE) Plate
bed wt. 100 mg/well, pk of 1
Synonyme(s) :
C18 SPE 96-well plate
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Plaques de SPE de 96 puits Discovery® DSC-18, bed wt. 100 mg/well, pk of 1
Matériaux
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
Niveau de qualité
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Composition
bed wt., 100 mg/well
Conditionnement
pk of 1
Ampleur du marquage
18% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Volume
2 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
70 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Compatibilité avec les matrices: Solutions aqueuses (fluides biologiques, eau)
- Greffage ploymérique, octadecyl (18 %C), end-cappé
- Haut taux de greffage de 18 %C pour accroître la capcité de liaison et atteindre de plus grand taux de récupération
- La phase la moins sélective : retient les analytes les plus organiques des matrices aqueuses
- Peut également être employée pour le déssalage des matrices aqueuses
- Utile pour extraire des analytes de structures diverses du même échantillon
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.