Principaux documents
57411
Bobine de réacteur en maille
L × I.D. 20 m × 0.5 mm, volume 4.0 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
L × D.I.
20 m × 0.5 mm
Volume
4.0 mL
Compatibilité
for use with PHRED Reactor
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis