Principaux documents
57147-U
Supelco
Tige de rechange pour vanne de contrôle du débit pour collecteur Visiprep
for use with standard 12- and 24-port models, pk of 24
Synonyme(s) :
Paquet de 24 vannes à tige pour extracteur sous vide Visiprep/Preppy
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.21
Conditionnement
pk of 24
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with standard 12- and 24-port models
Informations légales
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC