57119-U
Tube de SPE en polypropylène vide avec frittés en PE, porosité de 20 µm
volume 60 mL, pre-fritted, pk of 16
Synonyme(s) :
pk 16, Empty Fritted 60-ml SPE Tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Niveau de qualité
Description
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
Conditionnement
pk of 16
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
60 mL
Dimension de pores
20 μm
Application(s)
food and beverages