Principaux documents
57084
Supelco
Tubes de SPE Supelclean LC-Alumina-B
bed wt. 1 g, volume 3 mL, pkg of 54 ea
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41115712
Matériaux
polypropylene tube
Niveau de qualité
Composition
bed wt., 1 g
Conditionnement
pkg of 54 ea
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
3 mL
Matrice
Alumina for Basic pH (~8.5); Brockman Act I base material
Groupe de la matrice active
Alumina phase
Taille des particules
60-325 mesh
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Informations légales
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable