55215-U
Filtre précolonne ColumnSaver Supelco®
size 2.0 μm, pkg of 10 × ea
Synonyme(s) :
ColumnSaver precolumn guard
Description générale
- Protection économique pour votre précolonne ou colonne d′analyse HPLC
- Aucune clé ou outil n′est nécessaire pour l′installer ; serrage manuel jusqu′à 5 000 psi
- Volume mort plus faible qu′avec les filtres conventionnels avec supports
- La connexion universelle est compatible avec les raccords de tous les fabricants
Le nouveau ColumnSafer de Supelco garantit une protection aussi grande que celle proposée par les filtres de précolonnes conventionnels à un coût beaucoup plus faible. Avec sa conception de connexion directe et pratique, le temps de remplacement se compte en secondes et il ne fait appel à aucune clé ni outils pour sa mise en place.
Le corps du filtre en PEEK renferme un élément filtrant HiFlo et il est conçu pour une filtration maximum des particules avec un volume mort et une perte de charge minimum. Dès que l′on observe une augmentation de la perte de charge, il suffit simplement de retirer le ColumnSaver Supelco et d′en installer un nouveau. Le système à connexion directe est compatible avec tous les raccords internes 1/16" 10-32, quel que soit le fabricant.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable