50739-U
Ascentis® Express 90 Å RP-Amide (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Ascentis® Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L60
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Ascentis®
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Superficie
90 m2/g
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
amide, alkyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
Plage de pH
2-9
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase